Learn More
Thermo Scientific™ Placas blancas de 96 pocillos para inmunoanálisis
Descripción
Lleve a cabo inmunoensayos cuantitativos y cualitativos como ELISA, así como ensayos de unión mediante las placas blancas de 96 pocillos para inmunoensayos Thermo Scientific™. Estas placas, que son compatibles con instrumentos comunes, ofrecen resultados óptimos, fiabilidad entre lotes y reproducibilidad entre pocillos.
Características
- La placa tiene un formato de dimensiones SBS: se adapta al equipo estándar
- Disponible con pocillos de fondo plano o redondo
- Selección de tres tipos de superficie para una unión óptima
- Homogeneidad/reproducibilidad de unión certificadas
Selección de superficie:
- Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ y Universal Binding (UB) para la adsorción de moléculas hidrófobas
- Thermo Scientific MaxiSorp es hidrófilo e ideal para ensayos de tipo sándwich de anticuerpos
- Thermo Scientific™ Microfluor 2 y Microlite 2+ son ligeramente hidrófilas y unen una amplia variedad de biomoléculas.
Blanco:
- Ofrece la máxima reflexión
- Autofluorescencia y autoluminiscencia mínimas
Compatible con:
Tapas para placas Thermo Scientific MicroWell, cinta de sellado y membrana transpirable
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
Especificaciones
Especificaciones
| Propiedad de unión | hidrófobos |
| Formato | Estándar |
| Método de detección | Quimioluminiscencia |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 50 cajas |
| Tipo de enlace | Adsorción |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 330 μl |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.