Learn More
Dostmann Electronic Temporizador III blanco de triple tiempo con pilas AAA
Click to view available options
Peso (métrico):
115 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cuenta atrás/adelante de 99 horas, 59 minutos, 59 segundos, pinza para bolsillo, imán
- Temporizador triple con pantalla grande
- Temporizador de periodos cortos de 3 canales
- Elemento indispensable para laboratorios
- Indica tres tiempos independientes al mismo tiempo con un intervalo de medición de: De 1 s a 20 horas
- Función de cronómetro, reloj de cuarzo integrado, se suministra con imán y pinza
- Temperatura de funcionamiento: de 0 a 50°C
- Pila AAA de 1,5 V incluida
- Dimensiones (An × Al × F): 71 x 88 x 24 mm
- Peso: 115 g
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Temporizador III de triple tiempo |
| Intervalo de tiempo | De 1 s a 20 h |
| Resolución | De 1 s |
| N.º de canales | 3 |
| Batería, tipo | AAA |
| Color | Blanco |
| Peso (métrico) | 115 g |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones de alimentación, laboratorio, educación, pasatiempos |
| Cantidad | 1 unidad |