Learn More
Thermo Scientific™ Placas para inmunoanálisis de 384 pocillos, color negro
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10395991
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
30 PCS
Código de producto. Color unitSize
10395991 Negro 30 PCS
10385991 Blanco 30 PCS
2 options
Código de producto. 10395991
Marca: Thermo Scientific™ 460518
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice inmunoensayos cuantitativos y cualitativos con estas placas para inmunoensayos de 384 pocillos blancas y negras.
Realice inmunoensayos cuantitativos y cualitativos con las placas para inmunoensayos Thermo Scientific™ blancas y negras de 384 pocillos. Ideales para ensayos ELISA y de unión, estas placas son compatibles con instrumentos comunes. Ofrecen fiabilidad entre lotes y reproducibilidad entre pocillos para unos resultados óptimos.
Características:
  • La placa tiene un formato de dimensiones SBS, se adapta al equipo estándar y está disponible con pocillos de fondo plano
  • Thermo Scientific MaxiSorp es hidrófilo e ideal para ensayos de tipo sándwich de anticuerpos.
  • La placa se ofrece como placas negras o blancas para una selección óptima del tipo de aplicación.
  • La unión certificada ofrece homogeneidad/reproducibilidad
Blanco:
  • Máxima reflexión/mínima autofluorescencia y autoluminiscencia
Negro:
  • Minimiza la diafonía, la luz retrodispersa y el fondo en la lectura de fluorescencia
Compatible con:
Tapas para placas Thermo Scientific MicroWell, cinta de sellado y membrana transpirable
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Propiedad de unión Hidrófilo
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
Método de detección Fluorescencia
matriz, red, conjunto 16 x 24
Envase 30 cajas, paquete de 10
Color Negro
Tipo de producto Microplaca
Material Poliestireno
N.° de pocillos 384
Volumen de trabajo (métrico) 100 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie MaxiSorp
Forma del pocillo Cuadrada
Para utilizar con (aplicación) Fluorescencia
N.º por caja 30
N.° por paquete 10
Bloqueo de placas Ninguno
Molécula diana Anticuerpos (glucoproteínas)
Diseño del pocillo F384