Learn More
Azpack™ Lana de algodón, absorbente
Pruebe la capacidad de absorción colocando una cucharadita de agua en el hueco de un algodón. La lana de algodón Azpack™ absorbente es de calidad BP.
Marca:  Azpack™ 12356477
12.97 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21908" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12356477
  • 26.75€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Copos de algodón blanqueado al 100 %
  • Calidad BP
  • El rollo tiene aproximadamente 3,5 m x 325 mm (L × An)
  • 500 g por rollo
Especificaciones
Especificaciones
Algodón absorbente
Calidad BP
500 g
Algodón blanqueado