Learn More
Thermo Scientific™ Bandejas desechables blancas para agitadores/incubadoras
Apoye el sistema de hemocultivo Thermo Scientific™ Oxoid™ Signal™ durante la agitación y la incubación con estas bandejas desechables para agitadores/incubadoras.
Marca: Thermo Scientific™ BC0104A
43.53 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Apoye el sistema de hemocultivo Thermo Scientific™ Oxoid™ Signal™ durante la agitación y la incubación con las bandejas desechables para agitadores/incubadoras Thermo Scientific™ Oxoid™ Signal™. El sistema de hemocultivo Signal es un sistema de medios manual de un único frasco diseñado para detectar organismos aeróbicos, anaeróbicos y microaerófilos.
El sistema de hemocultivo Signal (BC0100M) se suministra completo con frascos de hemocultivo llenos con el medio de hemocultivo, dispositivos indicadores de crecimiento y bandejas para incubadora. Las bandejas de la incubadora pueden pedirse por separado, cuando sea necesario.
Una sola bandeja desechable para agitadores/incubadoras de color blanco puede contener hasta 10 frascos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Bandejas desechables para agitadores/incubadoras | |
5/paq. |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6162002 | Certificado de análisis | 16/08/2024 | BC0104A |
6155145 | Certificado de análisis | 26/07/2024 | BC0104A |
6107582 | Certificado de análisis | 18/04/2024 | BC0104A |
3793390 | Certificado de análisis | 10/02/2024 | BC0104A |
3618221 | Certificado de análisis | 01/02/2023 | BC0104A |