Learn More
3M™ Bata de laboratorio desechable blanca para visitantes, serie 4400 Código de producto.: 12901335
Añadir a la cesta
3M™ Bata de laboratorio desechable blanca para visitantes, serie 4400
Código de producto. 12901335
XL
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3X-Large
3XL
4XL
Código de producto. 12901335
Marca: 3M™ 7000089696
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utilizan para aplicaciones higiénicas. Las batas de laboratorio para visitantes desechables 3M están fabricadas con polipropileno ligero.
  • Ideales para aplicaciones de higiene
  • Polipropileno 100 % suave, transpirable y ligero
  • Cierre con cremallera
  • Bolsillo interior
  • 3M Catálogo n.º 4440-3XL, 3M Catálogo n.º 4440-L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio
Tamaño XL
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Blanco
Tipo de tapón Cremallera
Estilo de manguito Elástico
Desechables Sí
Tipo de costura Con costura doble
Tamaño del tórax (imperial) De 38 a 40 pulg
Tamaño del tórax (métrico) 96 a 101 cm
Certificaciones/conformidad (Europa) CE Category 1
Para utilizar con (aplicación) Líquidos y polvo no peligrosos
Incluye Bolsillo interior en el lado izquierdo de los usuarios (medida de 13 Al x 12 cm An)
Tipo de empaquetado Envasadas individualmente
Título del producto
3M™ Bata de laboratorio desechable blanca para visitantes, serie 4400 >