Learn More
3M™ Bata de laboratorio desechable blanca para visitantes, serie 4400
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3X-Large
3XL
4XL
Descripción
- Ideales para aplicaciones de higiene
- Polipropileno 100 % suave, transpirable y ligero
- Cierre con cremallera
- Bolsillo interior
- 3M Catálogo n.º 4440-3XL, 3M Catálogo n.º 4440-L
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Bata de laboratorio |
Tamaño | Grande |
Sexo | Unisex |
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | Cremallera |
Estilo de manguito | Elástico |
Desechables | Sí |
Tipo de costura | Con costura doble |
Tamaño del tórax (imperial) | De 36 a 38 pulg |
Mostrar más |
Título del producto
3M™ Bata de laboratorio desechable blanca para visitantes, serie 4400 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido