Learn More
Kolmi Hopen™ Cubrezapatos blancos Isoguard™ con suela de plástico
Tienda Medicom Productos
Click to view available options
:
Cubrezapatos blancos Isoguard; certificaciones/cumplimiento (Europa): EN ISO 9001; color: Blanco; para su uso en (aplicación): Médico, industria, laboratorio; desechable: Sí, tamaño: XL
Description
- Ayuda a prevenir caídas o resbalones
- Polipropileno no tejido con suela de polietileno
- Se utiliza en entornos ISO 3 y superiores debido a la baja liberación de partículas
- Almacenar a una temperatura de entre 5 °C y 40 °C.
- No exponerse a la humedad ni al sol
- Fabricado en Francia
Specifications
Specifications
| Tamaño | XL |
| Material | Polipropileno, Polietileno |
| Color | Blanco, verde |
| Desechables | Sí |
| Grosor | 60 μm |
| Para utilizar con (aplicación) | Médico, industria, laboratorio |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 9001 |
| Cantidad de embalaje | 200 paq. |
| Dimensiones (L x An) | 400 x 160 mm |
| Peso (métrico) | 35 g/m2 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction