Learn More
ABEBA™ Zapatos de seguridad tipo mocasín luz ESD de cuero blanco
Aptos para elevador de pie y talón
72.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Norma CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA, DIN EN 61340
Color Blanco
Material Cuero
Material de la suela Polyurethane
Modelo Light Loafer
Ver más especificaciones
Productos 14
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
12596199
Ver documentos Detalles de la promoción
ABEBA™
31032/35
35 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12506209
Ver documentos Detalles de la promoción
ABEBA™
31032/36
36 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12516209
Ver documentos Detalles de la promoción
ABEBA™
31032/37
37 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12536209
Ver documentos Detalles de la promoción
ABEBA™
31032/39
39 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12526209
Ver documentos Detalles de la promoción
ABEBA™
31032/38
38 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12586209
Ver documentos Detalles de la promoción
ABEBA™
31032/43
43 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12506219
Ver documentos Detalles de la promoción
ABEBA™
31032/44
44 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12516219
Ver documentos Detalles de la promoción
ABEBA™
31032/45
45 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12526219
Ver documentos Detalles de la promoción
ABEBA™
31032/46
46 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12536219
Ver documentos Detalles de la promoción
ABEBA™
31032/47
47 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12546209
Ver documentos Detalles de la promoción
ABEBA™
31032/40
40 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12556209
Ver documentos Detalles de la promoción
ABEBA™
31032/41
41 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12576209
Ver documentos Detalles de la promoción
ABEBA™
31032/42
42 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12546219
Ver documentos Detalles de la promoción
ABEBA™
31032/48
48 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Tamaño 35-48 CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA
  • Piel suave, color blanco
  • Revestimiento transpirable con iones de plata
  • Zona de empeine con banda elástica
  • Suela para caminar de PU antideslizante
  • Puntera de acero
  • Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo 3557)
  • Higienizados con tratamiento de disipador ESD conforme a DIN 61340
  • Aptos para elevador de pie y talón
Especificaciones
Especificaciones
Norma CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA, DIN EN 61340
Cuero
Light Loafer
Blanco
Polyurethane
Steel