Learn More
ABEBA™ Zapatos profesionales blancos
Descripción
- Esterilizables en autoclave a 121 °C durante 15 minutos (sin aditivos)
- Blancos
- Antiestáticos
- Lavables a 60 °C
- Correa de talón plegable y ajustable
- Resistencia de deslizamiento SRC según la EN ISO 20347: 2012
- CE EN ISO 20347: 2012
Especificaciones
Color | White |
Modelo | 9600 |
Tipo de producto | Controlled Environments Shoes |