Learn More
Fisherbrand™ Bandejas para uso general de plástico blanco
Disponibles en formatos de uso general, seguridad radiológica y peligro biológico, las bandejas de derrame proporcionan un área de trabajo reutilizable con la ventaja añadida de la contención segura de derrames y protección de superficies de laboratorio
Marca:  Fisherbrand™ CSR-TW6
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12397237
  • 110.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Disponibles en formatos de seguridad de uso general, riesgo biológico y radiación
  • Las bandejas de derrame proporcionan un área de trabajo reutilizable con la ventaja añadida de la contención segura de derrames y la protección de mesas de laboratorio
  • Todas las bandejas se suministran con un revestimiento gratuito cuando se adquieren
  • Los revestimientos APET respetuosos con el medio ambiente se suministran en paquetes de 25
Especificaciones
Especificaciones
1130 x 540mm
1130 mm
Bandeja
Contención segura de derrames, protección para mesa de trabajo de laboratorio
1 unidad
Blanco
Plástico
540 mm
Bolsa
Rectangulares
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Bandejas para uso general de plástico blanco > Dimensiones: 1130 x 540mm