Learn More
Mutexil™ Tapones de protección con pliegues de color blanco
Click to view available options
Tamaño:
19 in.
20 in.
Descripción
- Polipropileno
- Desechables
- Estilo bouffant.
- Plisado
- Blanco
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Tapón de protección |
Tamaño | 20 in. |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Cantidad | 1000/paq. |