Learn More
Fisherbrand™ White Polypropylene Caps
Código de producto. 16164607
Click to view available options
Acabado del cuello:
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
83-400
89-400
Revestimiento del tapón:
Espuma de PTFE/polietileno
Espuma de polietileno
PTFE/Polyethylene Foam
Vinilo/pasta
Cantidad:
100
144
288
370
500
1300
2100
White polypropylene screw caps provides clear surface for writing on cap
  • El revestimiento de polietileno de espuma ofrece un sellado hermético y resistencia química a ácidos, álcalis, disolventes, alcoholes, aceites, cosméticos domésticos y productos acuosos
  • El tapón de polipropileno blanco con revestimiento de espuma de polietileno con exterior de PTFE ofrece excelente resistencia química, lo que lo hace ideal para muestras medioambientales, productos farmacéuticos y reactivos para diagnóstico
  • El revestimiento de polivinilo proporciona una excelente barrera contra la humedad adecuada para ácidos suaves, álcalis, disolventes, alcoholes, aceites y productos acuosos
Especificaciones
Color Blanco
Cantidad 144
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 83-400
Closure Included No
Tipo de producto Tapón con revestimiento
Revestimiento del tapón Espuma de PTFE/polietileno
Material del cierre Polipropileno