Learn More
3M™ White Polypropylene Fabric Protective Coverall
Click to view available options
Tamaño: XX-grande
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Sexo | Unisex |
Desechables | Single-use |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elastic |
Estilo de manguito | Elastic |
Estilo de cuello | Hooded |
Hood Type | 2 paneles |
Tipo de costura | Serged |
Esterilidad | Non-sterile |