Learn More
Wheaton™ Tapones para viales de diagnóstico de rosca
Para el cierre seguro de los viales en el laboratorio. Los tapones Wheaton™ para viales de diagnóstico de rosca se han fabricado con polipropileno de grado farmacéutico.
Marca:  Wheaton™ 300180
84.16 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Código de producto. 14803592
  • 120.74€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Color blanco
  • Para sellar los acabados en rosca de 15,5 mm (15.5R4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
15,5 mm
Polipropileno
1000/Paq.
Tapón
Blanco
Viales de diagnóstico con rosca
SDS
Documentos Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Wheaton™ Tapones para viales de diagnóstico de rosca >