Learn More
Buerkle™ Bidones de polipropileno blanco con tapón de rosca
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 mL
25 mL
60 ml
90 ml
125 mL
250 mL
625 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Recipiente de polipropileno rentable con tapón de rosca. Se vacía completamente sin retención de residuos.
- Impermeable a la luz
- Adecuado para su uso con productos alimenticios
- Esterilizables
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 90 ml |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
| Incluye | Tapón de rosca |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 50/paq. |
| Peso (métrico) | 0,8 kg |
| Color del tapón | Blanco |
| Closure Included | Sí |
| Forma | Forma redonda |
| Mostrar más |