Learn More
Buerkle™ Bidones de polipropileno blanco con tapón de rosca
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 mL
25 mL
60 ml
90 ml
125 mL
250 mL
625 ml
1000 ml
Descripción
Recipiente de polipropileno rentable con tapón de rosca. Se vacía completamente sin retención de residuos.
- Impermeable a la luz
- Adecuado para su uso con productos alimenticios
- Esterilizables
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 12 mL |
Color | Blanco |
Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
Incluye | Tapón de rosca |
Material | Polipropileno |
Cantidad | 1 |
Peso (métrico) | 0,32 kg |
Color del tapón | Blanco |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Flyers
Topsellers transporte muestras
Tamaño : 485.7 kB
Topsellers sample transport
Tamaño : 484.9 kB
Título del producto
Buerkle™ Bidones de polipropileno blanco con tapón de rosca >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido