Learn More
3M™ Monos protectores de categoría I de polipropileno con base de SMS blancos
81.20 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
4XL
Altura (imperial):
De 64 a 67 pulg
De 66 a 69 pulg
De 69 a 71 pulg
De 70 a 74 pulg
De 73 a 76 pulg
De 76 a 78 pulg
De 78 a 81 pulg
Altura (métrico):
164 a 170 cm
167 a 176 cm
174 a 181 cm
179 a 187 cm
186 a 194 cm
194 a 200 cm
200 a 206 cm
Descripción
El mono sencillo de categoría 1 CE se ha diseñado para uso DIY doméstico, aplicaciones de mantenimiento y limpieza industrial de baja exigencia o entornos en los que la higiene y la pulcritud son fundamentales.
- Excelente solución económica para mantener al usuario limpio y seco
- Adecuados para su uso en aplicaciones no peligrosas.
- Protección transpirable y para servicios ligeros
- Tejido de polipropileno de gran resistencia y durabilidad 45gsm
- Solapa para cubrir la cremallera
- Capucha, puños, tobillos y cintura elásticos
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | 4XL |
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Hood Type | 2 paneles |
Tipo de tapón | Cubrecremalleras hermético |