Learn More
Wheaton™ Tapón de rosca blanco de urea
Suitable for most applications that call for screw neck bottles. Wheaton™ White Urea Screw Caps are EPE lined.
Marca:  Wheaton™ 300190
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 14813592
  • 172.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Hay disponibles roscas de múltiples tamaños
  • Excelente opción para cerrar para frascos y viales de cuello de rosca
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
15,5 mm
Tapón
Blanco
Viales de diagnóstico con rosca
EPE
Urea
1000/Paq.
SDS
Documentos Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Wheaton™ Tapón de rosca blanco de urea > Tamaño de rosca: 15,5mm