Learn More
Buerkle™ Contenedores de HDPE de boca ancha
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 l
Descripción
- Recipiente de almacenamiento
- Fabricado con HDPE
- Para líquidos, polvos o gránulos
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 10 l |
Capacidad (métrico) | 10 l |
Color | Translúcido |
Descripción | Contenedor de boca ancha |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento o transporte de líquidos, polvo o gránulos |
Incluye | Tapón de rosca |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Cantidad | Unidad |
Transparencia | Sí |
Color del tapón | Transparente |