Learn More
Fisherbrand™ Frascos redondos de vidrio de boca ancha con tapones de polipropileno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
2000 ml
3000 mL
3840 ml
Acabado del cuello:
100-400
33-400
38-400
53-400
89-400
Cantidad:
4
6
12
24
48
72
75
150
260
425
950
Descripción
- Ideales para su uso general en laboratorio con sólidos y polvos
- Proporcionan una excelente barrera contra la humedad, son translúcidos y son resistentes a los impactos
- Ideales para llenarlos rápidamente, para especificaciones farmacéuticas exigentes y manipulaciones bruscas durante el envío
- Los frascos translúcidos permiten una visualización limitada del contenido
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 60 ml |
Color | Natural |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 29 mm |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 26 mm |
Altura con tapón (métrico) | 83 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Cantidad | 950 |
Color del tapón | Blanco |
Acabado del cuello | 33-400 |
Closure Included | Sí |
Mostrar más |
Título del producto
Fisherbrand™ Frascos redondos de vidrio de boca ancha con tapones de polipropileno >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido