Learn More
Thermo Scientific™ Tarros de septum de boca ancha
Código de producto. 15611729
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
125 mL
250 ml
250 mL
Color:
Amber
Transparente
Nivel:
Procesados
Sin procesar
contenedores
N.º por caja:
12
24
Estos tarros de septum de vidrio sodocálcico de tipo III de boca ancha están disponibles en formato transparente o ámbar y están recomendados para los métodos de suelos de análisis de compuestos orgánicos volátiles (VOA) de la EPA.
Aplique métodos de suelo de análisis orgánico volátil (VOA) EPA cuando utilice tarros de septos de boca ancha Thermo Scientific™.Los tarros con septo de boca ancha están disponibles en vidrio sodocálcico transparente o ámbar de tipo III, y se recomiendan para los métodos de análisis de compuestos orgánicos volátiles (VOA) en suelos de la EPA.El tapón con parte superior abierta está equipado con un septo de silicona perforable con revestimiento de PTFE.Disponibles certificados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de orgánicos volátiles, procesados del mismo modo que los viales certificados, pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.
  • Frasco de vidrio sodocálcico de tipo III, transparente o ámbar
  • Los tarros de color ámbar se recomiendan para analitos sensibles a la luz
  • Tapón de polipropileno blanco con septum de silicona con recubrimiento de PTFE unido
  • Tapones acoplados en frascos
  • El diseño de boca ancha es ideal para muestras de suelo y líquidos viscosos
Los tarros certificados cuentan con las siguientes características:
  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de orgánicos volátiles.
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada frasco cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
  • El divisor de cartón ayuda a proteger los tarros contra roturas; para el transporte es necesario empaquetarlos
Los tarros procesados se procesan de la misma forma que los tarros certificados y presentan las mismas características que estos, pero no tienen código de barras y no incluyen certificado de análisis.
Los tarros sin procesar están listos para su procedimiento de limpieza y certificación interno. Se suministran en cajas con divisores de cartón para ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetar las cajas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 2 oz., 60 mL
Capacidad (métrico) 60 mL
Capacidad (imperial) 2 oz
Parámetros de certificación VOA
Color Amber
Descripción I-Chem 60mL Amber Packer with 0.060 in. septum processed
Diámetro (imperial) 1,73 in
Material Glass (Type 3)
N.º por caja 24
Tapones de repuesto ND
Color del tapón Blanco
Nivel Procesados
Volumen hasta el borde (imperial) 2,4 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 70 mL
Certificaciones/conformidad Los tarros procesados y certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de orgánicos volátiles; se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.
Altura (métrico) 75 mm
Tipo de producto Sample Bottle
Altura (imperial) 2.95 in.
Material del cierre Polypropylene with PTFE/Silicone Septum
Tamaño del tapón 33-400 mm
Diámetro (métrico) 44 mm
Tipo de tapón Open Top Cap