Learn More
Thermo Scientific™ Tarros de perfil bajo con boca ancha de vidrio ámbar con tapón
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Descripción
Diseñados para recoger muestras de tierra, lodo y residuos para una gran variedad de analitos objetivo orgánicos e inorgánicos en los que es necesario algún tipo de protección contra la luz.Los tarros de boca ancha de vidrio ámbar con perfil bajo Thermo Scientific™ se encuentran disponibles certificados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de compuestos orgánicos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales, procesados del mismo modo que los tarros certificados pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.
- Tarro de vidrio sodocálcico de color ámbar de tipo III; recomendado para muestras sensibles a la luz
- Tapón con cubierta cerrada de polipropileno blanco con revestimiento de PTFE
- Tamaños de entre 60 y 250 ml
- Tapones acoplados en frascos (excepto 140-0250NC, sin tapón incluido).
Los tarros certificados cuentan con las siguientes características:
- Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de sustancias orgánicas semivolátiles, pesticidas, PCB y metales.
- Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
- Cada tarro cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
- Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
- Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
- Envase de cartón con divisor para amortiguar y ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetarlos.
Los tarros procesados se procesan de la misma forma que los tarros certificados y presentan las mismas características que estos, pero los tarros no tienen código de barras y no incluyen certificado de análisis.
Los tarros sin procesar están listos para su procedimiento de limpieza y certificación interno. Se suministran en cajas con divisores de cartón para ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetar las cajas.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Capacidad | 8 oz, 250 ml |
Capacidad (métrico) | 250 mL |
Capacidad (imperial) | 8 oz |
Parámetros de certificación | SemiVOA, pesticidas, PCB, metales |
Color | Ámbar |
Descripción | Tarro de vidrio ámbar de perfil bajo |
Diámetro (imperial) | 2,87 in |
Material | Vidrio (tipo 3) |
N.º por caja | 24 |
Tapones de repuesto | B167-7000BL |
Mostrar más |