Learn More
Cole-Parmer™ Wide-Mouth Soda Lime Glass Sample Jars
Código de producto. 11745938
Click to view available options
Capacidad:
500 ml
960 ml
Diámetro (métrico):
9,1 cm
9,5 cm
Altura (métrico):
9,6 cm
17 cm
Precleaned wide-mouth glass jars well suited for semivolatiles, pesticides, PCBs, and metals. Cole-Parmer™ Wide-Mouth Soda Lime Glass Sample Jars are ideal for environmental sampling.
  • Fabricados con vidrio sodocálcico de tipo III USP
  • Incluye revestimiento de PTFE químicamente resistente insertado y tapón de rosca
  • Los tarros de muestra incluyen un certificado de análisis.
Especificaciones
Capacidad 500 ml
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 3,5 in
Para utilizar con (aplicación) Semivolátiles, pesticidas, PCB y metales, ideales para el muestreo ambiental
Incluye Tapón de rosca
Material Vidrio
N.° por paquete 12/paq.
Peso (métrico) 0,8 kg
Claridad Transparente
Certificaciones/conformidad Fabricados con vidrio sodocálcico de tipo III USP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 9,6 cm
Tipo de producto Tarro de muestra
Altura (imperial) 3,75 in
Revestimiento del tapón PTFE
Diámetro (métrico) 9,1 cm
Tipo de tapón Tapón de rosca