Learn More
Frascos de lavado con ventilación de boca ancha Azlon™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
Descripción
Fabricados con LDPE para una mayor resistencia y flexibilidad.Los frascos de lavado con ventilación de boca ancha Azlon™ incluyen tapas codificadas por colores para facilitar la identificación.
- Frascos de lavado cuadrados de hombro
- Cuello ancho para un llenado fácil sin derrames; la válvula de ventilación de vapor DripLok™ patentada evita que el disolvente gotee
- Los tapones de polipropileno de una pieza codificados por colores mantienen su forma durante el uso
- Punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
- Frascos translúcidos sin impresión
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Material | LDPE |
Color del tapón | Rojo |
Boca | Ancha |
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de tapón | Tapón de rosca con abertura curvada |
Título del producto
Frascos de lavado con ventilación de boca ancha Azlon™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido