Learn More
Fisherbrand™ Matraces cónicos Erlenmeyer de vidrio borosilicatado de cuello ancho
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 mL
200 mL
250 ml
300 ml
500 ml
1 L
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 50 mm |
| Capacidad (métrico) | 300 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 156 mm |
| Graduated | Sí |
| Diámetro exterior (métrico) | 87 mm |