Learn More
Fisherbrand™ Matraces cónicos Erlenmeyer de vidrio borosilicatado de cuello ancho
Código de producto. 15489103 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 mL
200 mL
250 ml
300 ml
500 ml
1 L
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 15489103
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Fabricados con vidrio de borosilicato. Los matraces cónicos Erlenmeyer de vidrio de borosilicato de cuello ancho Fisherbrand™ están graduados y disponibles en diversos tamaños.
  • Vidrio de borosilicato
  • Graduados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior del cuello (métrico) 34 mm
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 85 mm
Graduated Sí
Diámetro exterior (métrico) 51 mm