Learn More
Fisherbrand™ Matraces cónicos Erlenmeyer de vidrio borosilicatado de cuello ancho
Fabricados con vidrio de borosilicato. Los matraces cónicos Erlenmeyer de vidrio de borosilicato de cuello ancho Fisherbrand™ están graduados y disponibles en diversos tamaños.
Marca:  Fisherbrand™ SPFS66650-100
47.53 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24162" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499103
  • 71.20€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Vidrio de borosilicato
  • Graduados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
34 mm
Vidrio de borosilicato
Sí
100 mL
105 mm
64 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Matraces cónicos Erlenmeyer de vidrio borosilicatado de cuello ancho > Capacidad: 100 ml