Learn More
Manutan Wide neck keg, 3 litre capacity
Código de producto. 12884129
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12884129
Marca: Manutan A014701
High density, 100% food grade, polyethylene kegs with excellent chemical resistance. Integrated rubber ring guarantees air and watertight closing, protecting contents from contaminants and preventing leakage. Rubber sealing ring guarentees air and water tigh seal. Tamper evident lid. Wide neck opening allows easy cleaning and access to contents. UN approved for solids and pastes. Maximum filling temperature 80°C. Cool to 30°C before closing. 42, 55 and 68ltr sizes have handles.
  • Capacity: 3.5L
  • Dimensions (H x D) : 175mm x 198mm
  • UN specification : X/12kg
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3 L
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.