Learn More
Manutan Wide neck keg, 42 litre capacity
Código de producto. 12894848
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacidad (métrico):
42 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12894848
Marca: Manutan A014707
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
High density, 100% food grade, polyethylene kegs with excellent chemical resistance. Integrated rubber ring guarantees air and watertight closing, protecting contents from contaminants and preventing leakage. Rubber sealing ring guarentees air and water tigh seal. Tamper evident lid. Wide neck opening allows easy cleaning and access to contents. UN approved for solids and pastes. Maximum filling temperature 80°C. Cool to 30°C before closing. 42, 55 and 68ltr sizes have handles.
  • Capacity: 42L
  • Dimensions (H x D) : 415mm x 410mm
  • UN specification : X/51kg
Specifikationer
Capacidad (métrico) 42 L
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.