Learn More
Hirschmann™ Frasco cuadrado de cuello ancho, pack de 100
Código de producto. 16417029
500 mL
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1500 mL
El frasco cuadrado de cuello ancho de alta calidad de HDPE con tapón de rosca de LDPE está diseñada para facilitar el llenado y vaciado.
  • Cuello ancho
  • Cuadrada
  • Polietileno de alta densidad (HPDE)
  • A partir de 20 ml
  • Natural
  • Con tapón de rosca de LDPE
Especificaciones
Superficie del frasco Transparente
Capacidad (métrico) 500 mL
Procedimiento de limpieza Gas/químico/radiación
Color Natural
Diámetro exterior del cuello (métrico) 65 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 50 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
ID de cuello (métrico) 50 mm
N.° por paquete 100
Esterilidad No estéril
Tamaño de rosca (métrico) GL 65
Color del tapón Natural
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 5 y 40 °C
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 120 mm
Material del cierre LDPE
Tamaño del tapón GL65
Diámetro (métrico) 90 x 90 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Título del producto
Hirschmann™ Frasco cuadrado de cuello ancho, pack de 100 >