Learn More
Sampling Systems™ Cepillos de limpieza de muestreadores anchos
Asegúrese de que el muestreador esté bien limpio para evitar la contaminación cruzada. Los cepillos de limpieza de muestreadores anchos Sampling Systems™ son una gama de cepillos ideales para la limpieza de muestreadores de acero inoxidable y plástico.
Marca:  Sampling Systems™ 8020J-2100
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15819411
  • 47.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Cepillos higiénicos de nailon
  • Mango de aluminio resistente
  • Forma de cepillo ancha
Especificaciones
Especificaciones
Cepillo de limpieza
45 mm
2100 mm
Aluminio
Tubos de 30 a 45 mm de diámetro