Learn More
Cole-Parmer™ Tomamuestras de agua 1510-C20 Wildco Kemmerer
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1200 mL
2,2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Messenger activa las cabezas de viaje únicas que garantizan el cierre en los rápidos flujos o aguas turbulentas, independientemente del ángulo de línea
- Pida el mensajero y la línea por separado
- Incluye una bolsa de transporte de plástico
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tomamuestras de agua 1510-C20 Wildco Kemmerer |
| Incluye | Maletín de transporte de plástico |
| Material del cierre | Silicona |
| Material de tubo | Acrílico |
| Capacidad (métrico) | 2,2 L |
| Modelo | Tomamuestras de agua Kemmerer |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de agua a profundidades de 3 a 600 pies. |