Learn More
Cole-Parmer™ Wildco 1510-C20 Kemmerer Water Sampler
Sample at specific depths between 3 and 600 feet. Cole-Parmer™ Wildco 1510-C20 Kemmerer Water Sampler features an acrylic bottle with silicone end seals.
Marca: Cole-Parmer™ 05486-00
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Messenger activa las cabezas de viaje únicas que garantizan el cierre en los rápidos flujos o aguas turbulentas, independientemente del ángulo de línea
- Pida el mensajero y la línea por separado
- Incluye una bolsa de transporte de plástico
Especificaciones
Tomamuestras de agua 1510-C20 Wildco Kemmerer | |
Silicona | |
1200 mL | |
Muestreo de agua a profundidades de 3 a 600 pies. |
Maletín de transporte de plástico | |
Acrílico | |
Tomamuestras de agua Kemmerer |