Learn More
Cole-Parmer™ Wildco 1510-C20 Kemmerer Water Sampler
Sample at specific depths between 3 and 600 feet. Cole-Parmer™ Wildco 1510-C20 Kemmerer Water Sampler features an acrylic bottle with silicone end seals.
925.00€ - 1085.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tomamuestras de agua 1510-C20 Wildco Kemmerer |
---|---|
Incluye | Maletín de transporte de plástico |
Material del cierre | Silicona |
Material de tubo | Acrílico |
Modelo | Tomamuestras de agua Kemmerer |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11794499
|
Cole-Parmer™
05486-00 |
1200 mL |
925.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11764499
|
Cole-Parmer™
05486-10 |
2,2 L |
1085.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Messenger activates the unique trip heads that ensure closure in fast flowing streams or turbulent waters, regardless of line angle
- Order messenger and line separately
- Includes a plastic carrying case
Especificaciones
Tomamuestras de agua 1510-C20 Wildco Kemmerer | |
Silicona | |
Tomamuestras de agua Kemmerer |
Maletín de transporte de plástico | |
Acrílico | |
Muestreo de agua a profundidades de 3 a 600 pies. |