Learn More
Gibco™ William's E Medium, GlutaMAX™ Supplement
El suplemento GlutaMAX™ minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar.
Marca:  Gibco™ 32551087
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11514466
  • 374.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Desarrollado por Williams y Gunn como medio suplementado de suero reducido para los cultivos celulares a largo plazo de células epiteliales de hígado de rata adulta.
  • El medio E de Williams Gibco™ también se puede utilizar para el cultivo de hepatocitos de diferentes especies, tales como células HepaRG™ derivadas de humanos.
  • El medio contiene ingredientes únicos, como cinc, hierro, manganeso, aminoácidos no esenciales, agente reductor glutatión y lípido linoleato de metilo.
  • El suplemento GlutaMAX™ minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar.
Modificado de la siguiente manera
  • Con: GlutaMAX™, rojo de fenol
  • Sin: Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES)
Uso del medio E de Williams
  • El medio no contiene proteínas ni factores de crecimiento; por lo tanto, requiere suplementación, comúnmente con un 5-10 % de Suero Bovino Fetal (SBF).
  • El medio E de Williams utiliza un sistema de tampón de bicarbonato de sodio (2,2 g/l).
  • Requiere un entorno con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Especificaciones
Especificaciones
ISO 13485
El medio E de William, 10 x 500 mL, líquido, con rojo fenol, Glutamax™, 12 meses de vida útil, almacenar entre 2 y 8° C, para cultivo de células de mamíferos
Cultivo de células de mamífero
Medio E de William
Sin HEPES
10 x 500 mL
De 2 °C a 8 °C
Células de mamíferos
Líquido
Rojo de fenol
Cultivo de células de mamíferos