Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 10 mm de diámetro externo, tubo de RMN de precisión con pared fina
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modelo:
513-1PP-7-5
513-1PP-8-5
513-1PP-9-5
513-1PS-7-5
513-1PS-8-5
513-1PS-9-5
513-3PP-8-5
513-3PP-9-5
513-5PP-7-5
513-5PP-8-5
513-5PP-9-5
513-7PP-7-5
513-7PP-8-5
513-7PP-9-5
Intensidad de campo:
100 MHz
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
Grosor de la pared (métrico):
0,46 mm
0,55 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
Includes
Tubo y tapón desechable
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.
- La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
- Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
- Clasificados como clase hidrolítica 1
- Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple el requisito de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438 Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
Especificaciones
| Camber (Metric) | 38 µm |
| Concentricity (Metric) | 254 µm |
| Longitud (métrico) | 203,2 mm |
| Material | Glass (Type 1, Class A) |
| Tipo de producto | High Precision NMR Sample Tube |
| Diámetro exterior (métrico) | 9,9935 ± 0,0065 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 8,90 ± 0,13 mm |
| Intensidad de campo | 100 MHz |
| Para utilizar con (aplicación) | Para experimentos que requieren una calidad de homogeneización crítica (estudios y experimentos de campo alto/ultraalto, sin centrifugado, multidimensionales, multinúcleos y DNP que requieren muestras biológicas) |
| Longitud (imperial) | 8 in |
| Mostrar más |