Learn More
Bel-Art™ Revestimiento de tubos de muestras de FEP SP Scienceware™ Wilmad™ de 3 mm
Proporciona un entorno libre de contaminación para las investigaciones de RMN en las que se encuentran compuestos químicos corrosivos como el ácido fluorhídrico, el bifluoruro de amonio y las soluciones de hidróxido concentrado. Los revestimientos de tubos de muestras de FEP de 3 mm Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ son compatibles con los tubos de RMN Wilmad de 7 in..
19.20€ - 23.75€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 202 mm |
---|---|
Material | FEP |
Tipo de producto | Revestimiento de tubo |
Longitud (imperial) | 8 in |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15358698
|
Bel-Art™
66000-0371 |
1,95 mm | 1,50 mm | N/A | |||||
15368698
|
Bel-Art™
66000-0571 |
3,65 mm | 3,15 mm |
23.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Su estructura de pared fina de fondo redondo minimiza las pérdidas de factor de llenado
- No rígido Apriete al insertarlo en el tubo de muestras.
- El tapón de PTFE se incluye con cada revestimiento.
- No se recomienda para estudios de temperatura elevada.
Especificaciones
202 mm | |
FEP | |
Revestimiento de tubo | |
8 in |