Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 5 mm de diámetro externo, tubos de RMN de precisión de pared ultrafina
Tienda SP Scienceware ProductosDescription
Includes
Tubo y tapón desechable
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.
- La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
- Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
- Clasificados como clase hidrolítica 1
- Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple el requisito de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438 Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Specifications
Specifications
| Camber (Metric) | 13 µm |
| Concentricity (Metric) | 25 µm |
| Longitud (métrico) | 178 mm |
| Material | Quartz |
| Tipo de producto | High Precision NMR Sample Tube |
| Diámetro exterior (métrico) | 4,9635 ± 0,0065 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 4,4965 ± 0,0065 mm |
| Intensidad de campo | 400 MHz |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para experimentos que requieren una calidad de homogeneización crítica (estudios y experimentos de campo alto/ultraalto, sin centrifugado, multidimensionales, multinúcleos y DNP que requieren muestras biológicas) |
| Longitud (imperial) | 7 in |
| Show More |