Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 5 mm de diámetro externo, tubos de RMN de precisión de pared ultrafina
Código de producto. 15338948 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modelo:
537-PPT-7-5
537-PPT-8-5
537-PPT-9-5
540-PPT-7-5
540-PPT-8-5
540-PPT-9-5
545-PPT-7-5
545-PPT-8-5
545-PPT-9-5
Intensidad de campo:
300 MHz
400 MHz
600 MHz
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo Intensidad de campo unitSize
15338948 203,2 mm 540-PPT-8-5 400 MHz paquete de 5
15318848 178 mm 537-PPT-7-5 300 MHz paquete de 5
15328848 203,2 mm 537-PPT-8-5 300 MHz paquete de 5
15348848 228,6 mm 537-PPT-9-5 300 MHz paquete de 5
15348948 228,6 mm 540-PPT-9-5 400 MHz paquete de 5
15328948 178 mm 540-PPT-7-5 400 MHz paquete de 5
15389008 178 mm 545-PPT-7-5 600 MHz paquete de 5
15399008 203,2 mm 545-PPT-8-5 600 MHz paquete de 5
15309018 228,6 mm 545-PPT-9-5 600 MHz paquete de 5
9 options
No se recomienda el uso de tapones para muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6
Código de producto. 15338948
Marca: Wilmad-LabGlass™ 664010585
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
No se recomienda el uso de tapones para muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6
Includes
Tubo y tapón desechable
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.
  • La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
  • Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
  • Clasificados como clase hidrolítica 1
  • Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple el requisito de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438 Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
Camber (Metric) 13 µm
Concentricity (Metric) 25 µm
Longitud (métrico) 203,2 mm
Material Quartz
Tipo de producto High Precision NMR Sample Tube
Diámetro exterior (métrico) 4,9635 ± 0,0065 mm
Diámetro interior (métrico) 4,4965 ± 0,0065 mm
Intensidad de campo 400 MHz
Para utilizar con (aplicación) Ideal para experimentos que requieren una calidad de homogeneización crítica (estudios y experimentos de campo alto/ultraalto, sin centrifugado, multidimensionales, multinúcleos y DNP que requieren muestras biológicas)
Longitud (imperial) 8 in
Grosor de la pared (métrico) 0,24 mm
Modelo 540-PPT-8-5