Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 5 mm de diámetro externo, tubos de RMN de precisión de pared ultrafina
Código de producto. 15399008 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modelo:
537-PPT-7-5
537-PPT-8-5
537-PPT-9-5
540-PPT-7-5
540-PPT-8-5
540-PPT-9-5
545-PPT-7-5
545-PPT-8-5
545-PPT-9-5
Intensidad de campo:
300 MHz
400 MHz
600 MHz
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo Intensidad de campo unitSize
15399008 203,2 mm 545-PPT-8-5 600 MHz paquete de 5
15318848 178 mm 537-PPT-7-5 300 MHz paquete de 5
15328848 203,2 mm 537-PPT-8-5 300 MHz paquete de 5
15348848 228,6 mm 537-PPT-9-5 300 MHz paquete de 5
15338948 203,2 mm 540-PPT-8-5 400 MHz paquete de 5
15348948 228,6 mm 540-PPT-9-5 400 MHz paquete de 5
15328948 178 mm 540-PPT-7-5 400 MHz paquete de 5
15389008 178 mm 545-PPT-7-5 600 MHz paquete de 5
15309018 228,6 mm 545-PPT-9-5 600 MHz paquete de 5
9 options
No se recomienda el uso de tapones para muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6
Código de producto. 15399008
Marca: Wilmad-LabGlass™ 666010585
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
No se recomienda el uso de tapones para muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6
Includes
Tubo y tapón desechable
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.
  • La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
  • Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
  • Clasificados como clase hidrolítica 1
  • Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple el requisito de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438 Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
Camber (Metric) 6 µm
Concentricity (Metric) 13 µm
Longitud (métrico) 203,2 mm
Material Quartz
Tipo de producto High Precision NMR Sample Tube
Diámetro exterior (métrico) 4,9635 ± 0,0065 mm
Diámetro interior (métrico) 4,4965 ± 0,0065 mm
Intensidad de campo 600 MHz
Para utilizar con (aplicación) Ideal para experimentos que requieren una calidad de homogeneización crítica (estudios y experimentos de campo alto/ultraalto, sin centrifugado, multidimensionales, multinúcleos y DNP que requieren muestras biológicas)
Longitud (imperial) 8 in
Grosor de la pared (métrico) 0,24 mm
Modelo 545-PPT-8-5