Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Inserto para RMN de pequeño volumen para microcelda de tubo capilar recto Wilmad-LabGlass™
El inserto para RMN de pequeño volumen para microcelda de tubo capilar recto Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ es ideal para experimentos que necesitan centrar muestras de pequeño volumen en la bobina de Rf, como mediciones de susceptibilidad magnética.
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ 66000-0011
Detalles adicionales : Peso : 0.04310kg
Descripción
- El volumen de la muestra puede ser de tan solo 18 μl
- 3 insertos diferentes con varias formas (perilla esférica, tubo capilar y perilla cilíndrica)
- El tubo exterior (pared fina de precisión) se debe pedir por separado en función de la intensidad del campo magnético.
- No se recomienda para experimentos de temperatura variable.
- Utilice nuestras agujas de PTFE (n.º 90630) con jeringas para llenar y limpiar la muestra.
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
76 mm | |
1,5 mm | |
Tubo capilar |
Tubos de RMN de precisión Wilmad de 5 mm | |
Puede contener un volumen de 18 μl | |
1 mm | |
529-D |
Solo se utiliza con tubos de pared fina de precisión Wilmad-LabGlass