Learn More
SP Wilmad-LabGlass™ High-Throughput NMR Tubes
Double the writing area allows for easy sample marking and identification.
176.00€ - 259.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 5 ± 0,02 mm |
---|---|
Longitud (imperial) | 7 in |
Grosor de la pared (métrico) | 0,43 mm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16695672
|
SP
66999-5751 |
Paquete de 50 |
176.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16685672
|
SP
66999-5702 |
Paquete de 100 |
259.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Average camber of 60 microns ensures spectrum clarity for small molecule (MW <250) samples up to 600 MHz.
- 2x larger marking area eliminates cramped and unreadable sample names
- Silkscreened writing area keeps sample names from easily wiping off
- Designed for routine use in most low to mid field NMR spectrometers
- Camber and concentricity values listed are the Total Indicator Reading (TIR)
- Made from ASTM E438 Type 1 Class B glass
- 100% inspected for surface defects and physical dimensions
Note: For experiments that involve cooling, heating, biological sample, multi-dimension, multi-nuclei or DNP techniques, please refer to Wilmad Precision NMR Tubes.
Especificaciones
5 ± 0,02 mm | |
7 in | |
0,43 mm |