Learn More
Bel-Art™ Tubo de muestra de EPR de cuarzo de precisión SP Scienceware™ Wilmad™
Fabricado con cuarzo que se produce de forma natural con la máxima pureza para minimizar la señal de fondo. Los tubos de muestras de precisión hecho de cuarzo para EPR Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ se recomiendan para experimentos CW que requieren un factor de llenado constante o una reproducibilidad en el volumen de muestras dentro de la cavidad.
56.40€ - 117.00€
Especificaciones
Camber (Metric) | 76 µm |
---|---|
Material | Cuarzo |
Tipo de producto | Tubo de muestras |
Código de producto | Marca | Modelo | Longitud (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Concentricity (Metric) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Longitud (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Concentricity (Metric) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15358578
|
Bel-Art™
66000-0013 |
705-PQ-6.25 | 159 mm | 2,97 ± 0,013 mm | 76 µm | N/A | |||
15388578
|
Bel-Art™
66000-0016 |
715-PQ-250M | 250 mm | 4,00 ± 0,013 mm | 15 µm | N/A | |||
Descripción
- Mantienen de 10 a 15 veces mejor las tolerancias de diámetro interno y una caída y concentricidad 5 veces menor que los tubos de tipo económicos
- Ideales para experimentos de onda continua que requieren un volumen de muestra altamente reproducible en la cavidad
- Se han envasado individualmente para evitar la contaminación
Especificaciones
76 µm | |
Cuarzo | |
Tubo de muestras |