Learn More
Bel-Art™ Tubos capilares SP Scienceware™ Pyrex™
Fabricados con Pyrex™ y sellados en un extremo. Los tubos capilares Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ ofrecen una solución de bajo coste para mediciones de RMN de pequeño volumen.
28.80€ - 68.90€
Especificaciones
Material | Vidrio Pyrex™ |
---|---|
Tipo de producto | Tubo capilar |
Intensidad de campo | 400 MHz |
Código de producto | Marca | Modelo | Longitud (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Longitud (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15328648
|
Bel-Art™
|
WG-1364-1.7-203M | 203 mm | 1,7 mm | 1,3 mm |
N/A
|
N/A | ||
15348648
|
Bel-Art™
|
WG-1364-1.7-5 | 127 mm | 1,7 mm | 1,3 mm |
N/A
|
N/A
|
||
15358648
|
Bel-Art™
|
WG-1364-2 | 100 mm | 2 mm | 1,6 mm |
N/A
|
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15368648
|
Bel-Art™
66000-0073 |
WG-1364-2.5A | 100 mm | 2,5 mm | 2,2 mm | N/A | |||
15378648
|
Bel-Art™
66000-0074 |
WG-1364-2.5A-203M | 102 mm | 2,50 mm | 2,20 mm | N/A | |||
15318648
|
Bel-Art™
66000-0069 |
WG-1364-1.7 | 100 mm | 1,7 mm | 1,3 mm |
61.05€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Fabricados con vidrio de tipo 1 clase B según la norma ASTM
- Probados en campos de 400 MHz
Especificaciones
Vidrio Pyrex™ | |
Tubo capilar | |
400 MHz |