Learn More
Berkshire International™ Gamma Wipe™ 67
Gamma Wipe™67 es un limpiador de mezcla de poliéster/celulosa recomendado para entornos ISO clase 5 y superiores, compuesto por un 45 % de poliéster y un 55 % de celulosa. Cada paquete tiene radiación gamma a una garantía de esterilidad de 10-6.
Marca: Berkshire International™ GW67ST60
423.57 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Irradiados con radiación gamma y estériles a SAL 10-6
- ISO de clase 1 a 8
- Número de lote en cada paquete
- Combinación excelente de la resistencia y pulcritud del poliéster sintético con las características absorbentes de la celulosa
- Suave, altamente absorbente y duradero con bajos niveles extraíbles
- Opción económica
- Químicamente compatible con soluciones comunes de limpieza y desinfección como alcohol isopropílico, fenoles, lejías y compuestos de amonio cuaternario
- Resistente a la abrasión
Especificaciones
30 cm | |
Celulosa de poliéster no tejida hidroentrelazada | |
68,0 g/m2 | |
30 cm x 30 cm | |
Diseñados para su uso en entornos estériles de ISO clase 5 y superiores; limpieza de superficies y equipos estériles durante el procesamiento aséptico; limpieza general en zonas de preparación, composición y lavado de componentes; limpieza general en vestuarios estériles; aplicación y eliminación de soluciones de limpieza y desinfección. |
30 cm | |
320 ml/m2 | |
ISO de clase 5 a 8; clase de sala limpia de 100 a 100 000; grado A/B/C/D de la UE; USP <797>; SAL 10-6 según las directrices de la AAMI; | |
hojas | |
Estéril |