Learn More
Nordvlies WIPEX-BLUETECH Industrial Paper Wipes
Descripción
- High absorption capacity of liquid substances, such as oil and water
- High-performance paper
- Nordic Swan Ecolabel and EU Ecolabel
- Industrial, automotive manufacturing, food processing
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Heavy-duty Wiper |
| Longitud (métrico) | 38 cm |
| Anchura (métrico) | 38 cm |
| Material | Recycled Paper |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | Blue |
| Desechables | Single-use |
| Dimensiones (L x An) | 38 x 38 cm |
| Cantidad de embalaje | 1 Roll of 500 Wipes |
| Tela | 2-ply |
| Mostrar más |