Learn More
Nordvlies WIPEX-FULLPOWER Re-inforced Wipes
Código de producto. 15740927
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
32 x 38 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 800
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15740927 32 x 38 cm paquete de 800
1 options
Código de producto. 15740927
Marca: Nordvlies 140540T
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Polyester reinforced cellulose wipe that absorbs liquids like paper - fast and clean, and is as tear-resistant as synthetic material. Resistant to solvents and lintfree.
  • Polyester reinforced cellulose wipe
  • Paper dispenser box or a roll
  • Solvent-resistant
  • Extremely tear-resistant
  • Very soft
  • Low-lint
  • Silicone- and chloride-free
  • Food-safe
  • Sterilizable
  • Very absorbent
  • Z-folded
  • For residue-free wiping of liquids and solid particles
Especificaciones
Tipo de producto Heavy-duty Wiper
Longitud (métrico) 32 cm
Anchura (métrico) 38 cm
Material Polyester Cellulose
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color White
Desechables Single-use
Dimensiones (L x An) 32 x 38 cm
Cantidad de embalaje 8 Boxes at 100 Sheets
Tela 1-ply
Esterilidad Non-sterile