Learn More
Brady™ Etiquetas BBP33 para identificación de hilos y cables: una por fila
Las etiquetas BBP33 de identificación de cables: One per Row están fabricadas con vinilo autolaminado o tela de nailon, que son excelentes materiales para la identificación de cables.
131.00€ - 175.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Etiqueta de identificación |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Impresora BBP™33 |
Código de producto | Marca | Tipo de adhesivo | Material | Altura (imperial) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de adhesivo | Material | Altura (imperial) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
13523310
|
Brady™
143066 |
Acrílico, Permanente | Paño de nailon | 1 in | 2 in |
175.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
13553320
|
Brady™
143084 |
Caucho, Permanente | Poliéster | 1 in | 2 in |
131.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- El adhesivo y el material del dorso de tejido (B-427) ofrecen una excelente potencia de sujeción, además de permitir una extracción limpia y el reposicionamiento. Se adhieren a cualquier superficie limpia y seca y tienen una capa superior especialmente formulada para ofrecer una excelente calidad de impresión.
- El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate (B-499) tiene un adhesivo acrílico permanente con una temperatura de servicio de - 40 a 90 °C (de - 40 a 193 ° F) y se recomienda para su uso en interiores.
Especificaciones
Etiqueta de identificación | |
Impresora BBP™33 |