Learn More
R&L Enterprises™ Tela metálica con centro cerámico
Proporciona una excelente sujeción para vasos de precipitados y otros artículos de vidrio durante el calentamiento sobre soportes de anillo. La gasa de alambre con centro de cerámica R&L Enterprises tiene una forma cuadrada y plana y está hecha de malla de hierro galvanizado.
Marca: R&L Enterprises™ 9073
Detalles adicionales : Peso : 0.40860kg
Descripción
- Bordes no deshilachados
- Resistente y duradero
- El centro cerámico dispersa el calor uniformemente
Especificaciones
Centro cerámico | |
Centro cerámico | |
Gasa de alambre | |
Hierro | |
No deshilachado |
150 x 150 mm | |
Cuadrada | |
10/Paq. | |
150 mm | |
150 mm |